분석
99%
bp
325-330 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
C1CCc2c(C1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H13N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1,3,5,7,13H,2,4,6,8H2
InChI key
XKLNOVWDVMWTOB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable