주요 문서
SYNV105045
Synthware vacuum trap
body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
동의어(들):
Synthware V105045
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩255,679
₩255,679
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩255,679
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩255,679
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware V105045
길이
250 mm , below joint
본체 O.D.
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)