주요 문서
SYNS732510
Synthware sublimator, complete
10 mL, complete
동의어(들):
Synthware S732510, sublimation apparatus
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩429,142
₩429,142
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩429,142
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
₩429,142
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S732510
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
A grease-free, two-piece sublimation apparatus consisting of an upper water cooled condenser and lower vessel to hold the material to be sublimed. The sublimate collects on the lower end of the condenser which has a flat bottom. Condenser is constructed using a grease-free, threaded valve. Connection of the condenser and lower vessel via an O-ring joint enables the two parts to be gently separated for maximum product recovery. Complete apparatus consists of the cold finger condenser, lower vessel, Viton® O-ring and stainless steel pinch clamp.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)