주요 문서
SYNS521000
Synthware storage flask with #15 o-ring joint and high vacuum valve
capacity 1,000 mL
동의어(들):
Synthware S521000
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩223,300
₩223,300
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩223,300
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩223,300
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S521000
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask has a #15 O-ring joint on the sidearm and a high vacuum valve to control gas or liquid flow into the vessel. Supplied complete with one #116 Viton® O-ring.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)