주요 문서
SYNP130050M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and T-bore PTFE stopcock
50 mL, porosity: medium, GL 25
동의어(들):
Synthware P130050M, Solid phase peptide synthesis vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩339,010
₩339,010
재고 있음세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩339,010
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
₩339,010
재고 있음세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware P130050M
용량
50 mL
50 mL
피팅
GL 25
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)