주요 문서
SYNM202403
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connection: right
동의어(들):
Synthware M202403, vacuum manifold, vacuum unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩844,379
₩844,379
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩844,379
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩844,379
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
number of ports 3
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M202403
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at right hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)