주요 문서
SYNF780125
Synthware Squibb separatory funnel with glass stopcock
125 mL, stopper size #22
동의어(들):
Synthware F780125, glass separatory funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩133,270
₩133,270
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩133,270
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
₩133,270
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F780125
용량
125 mL
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied complete with a flask length glass stopper of the listed size.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)