주요 문서
SYNF68272L
Synthware Sure-Grip separatory funnel
2000 mL, stopper size #27
동의어(들):
Synthware F68272L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F68272L
용량
2000 mL
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)