주요 문서
SYNF641960
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 19/22, valve size 0-4 mm
동의어(들):
Synthware F641960, addition funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩329,672
₩329,672
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩329,672
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
₩329,672
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F641960
용량
60 mL
60 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)