주요 문서
SYNF474000
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
1000 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F474000, glass separatory funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩283,997
₩283,997
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩283,997
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
₩283,997
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F474000
용량
1000 mL
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied with a Glass or PTFE stopper
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)