주요 문서
SYNF169100
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware F169100, 2-neck reaction flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩196,504
₩196,504
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩196,504
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩196,504
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
material
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F169100
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)