주요 문서
SYNC564225
Synthware coil-style reflux condenser with removable hose connections
Synthware™ coil-style reflux condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
동의어(들):
Synthware C564225, coil-type condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩361,645
₩361,645
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩361,645
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩361,645
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C564225
호스 크기
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만