주요 문서
SYNC362625
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 254 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩161,385
₩161,385
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩161,385
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩161,385
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C362625
I.D.
20.0 mm
길이
254 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)