주요 문서
SYNC195264
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
동의어(들):
Synthware C195264, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩232,740
₩232,740
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩232,740
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩232,740
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
조인트
joint: ST/NS35/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C195264
I.D. × 길이
20.0 mm × 457 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)