주요 문서
SYNC151110
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 110 mm
동의어(들):
Synthware C151110, glass West condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩117,030
₩117,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩117,030
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩117,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C151110
자켓 길이
110 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)