주요 문서
SYNC149200
Synthware Graham condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
동의어(들):
Synthware C149200, distillation condenser, Inland Revenue condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩218,225
₩218,225
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩218,225
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩218,225
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C149200
호스 크기
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware Graham condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 19/22 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. Made from durable borosilicate glass.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)