주요 문서
SYNA872440
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A872440, glass drying tube, Drying tube 75° bent
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩75,618
₩75,618
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩75,618
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩75,618
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless tube
glass tube
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A872440
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)