주요 문서
SYNA531420
Synthware inlet or thermometer adapter with hose connection
joint: ST/NS 14/20, O.D. 5.0-7.5 mm
동의어(들):
Synthware A531420, thermometer inlet adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩60,697
₩60,697
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩60,697
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩60,697
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A531420
O.D.
5.0-7.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Same as thermometer adapter but with 8mm or 10mm hose connection for N2/Ar introduction or vacuum. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)