주요 문서
SYNA462424
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A462424, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩243,600
₩243,600
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩243,600
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩243,600
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A462424
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)