주요 문서
SYNA341420
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
SynthwareA341420, Adapter, twin connecting hose
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩40,600
₩40,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩40,600
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩40,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A341420
호스 O.D.
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)