주요 문서
SYNA301410
Synthware gas inlet/outlet adapter
joint: ST/NS 14/10
동의어(들):
Synthware A301410, inert gas adapter, vacuum adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩32,988
₩32,988
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩32,988
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩32,988
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
조인트
joint: ST/NS14/10
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
A301410
관련 카테고리
일반 설명
Synthware gas inlet/outlet adapter is used to facilitate the introduction and removal of gases in various system. The joint is 14/10 and the hose connection is 8 mm O.D.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)