주요 문서
SYNA291922
Synthware vacuum or argon adapter with hose connection on side
joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware A291922, inert gas adapter, vacuum adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩35,119
₩35,119
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩35,119
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩35,119
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A291922
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With hose connection on the side and male joint.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)