주요 문서
SYNA281250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware A281250, rotary evaporator bump trap, bump trap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩173,565
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩173,565
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A281250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)