주요 문서
SYNA254024
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 40/50, bottom joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A254024, glass connecting adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩104,951
₩104,951
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩104,951
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩104,951
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top40/50
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A254024
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (40/50) is larger that the bottom joint (24/40).
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)