주요 문서
SYNA253424
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 34/45, bottom joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A253424, glass connecting adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩68,817
₩68,817
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩68,817
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩68,817
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top34/45
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A253424
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (34/45) is larger that the bottom joint (24/40).
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)