주요 문서
SYNA111420
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware A111420, distilling adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩156,209
₩156,209
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩156,209
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩156,209
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A111420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)