문서
SPC00033
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
178.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
법적 정보
Product of SpiroChem.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable