주요 문서
SLWSSD104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 4.0 mm , key
동의어(들):
Pyrex, SciLabware SSD104
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩107,692
₩107,692
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩107,692
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩107,692
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
material
glass key
제조업체/상표
SSD104
SciLabware
보어(bore)
4.0 mm , key
사이드암 O.D. × 두께
10 mm × 1.5 mm
스톱콕 직경
14.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • A range of glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
  • Supplied complete with key retaining device
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)