주요 문서
SLW4546/45
Pyrex® Spare sealing disc for high temperature screwcaps
natural, GL 45
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4546/45
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
PTFE face
natural
제조업체/상표
4546/45
SciLabware
피팅
GL 45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with SLW4526 screwcaps.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)