주요 문서
SLW4540/38P
Pyrex® Culture flasks closure
polypropylene, cap I.D. 38 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4540/38P
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩87,392
₩87,392
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩87,392
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩87,392
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
material
polypropylene
제조업체/상표
4540/38P
SciLabware
캡 I.D.
38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks
  • Both closures are suitable for autoclaving
Two types of closure
  • Anodised aluminium
  • 2-position polypropylene
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)