주요 문서
SLW3760/02
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 1
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3760/02
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
제조업체/상표
3760/02
SciLabware
높이
300 mm
본체 O.D.
34 mm
용량
130 mL
130 mL
디스크 직경
30 mm
필터 직경
30 mm
공극 크기
grade 1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)