주요 문서
SLW3650/02M
Pyrex® Gooch crucible
10 mL, disc diam. 20 mm, porosity grade 1
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3650/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩231,420
₩231,420
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩231,420
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
₩231,420
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
material
borosilicate glass
제조업체/상표
3650/02M
SciLabware
디스크 직경
20 mm
공극 크기
grade 1 porosity
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
특징 및 장점
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Sintered glass filter discs comply with ISO 4793
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C
  • Also suitable for ignition work up to 450°C (see safety notice below)
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)