주요 문서
SLW3065/14M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 65 mm, porosity grade 4
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3065/14M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
material
Pyrex membrane
무균
non-sterile
특징
grade 4
제조업체/상표
SciLabware 3050/14M
직경
65 mm
공칭 직경
65 mm
공극 크기
grade 4 porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4793
  • For use by Glassblowers constructing special apparatus
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
  • Close control of pore size
  • Accurate and consistent disc dimensions
  • High mechanical strength to withstand full vacuum
  • Convenient packaging
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)