주요 문서
SLW1660/06M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 25 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1660/06M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
40 EA
₩500,294
₩500,294
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
40 EA
₩500,294
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
₩500,294
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
material
round base
제조업체/상표
1660/06M
SciLabware
길이
90 mm
O.D.
24 mm
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
  • Caution: Always examine tubes before use. Do not use if scratched, chipped or abraded.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)