주요 문서
SLW1531/10D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
1000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1531/10D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩701,873
₩701,873
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩701,873
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.17
₩701,873
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
제조업체/상표
1531/10D
SciLabware
본체 지경
111 mm
보틀 높이
200 mm
용량
1000 mL
1000 mL
경부 I.D.
28 mm
사이드암 크기
9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
특징 및 장점
  • Tubular side arm for attachment of 9 mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)