주요 문서
SLW1515/10D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 1000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1515/10D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩313,737
₩313,737
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩313,737
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩313,737
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
material
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
조인트
Joints threaded neck (SVL 42)
특징
with cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1515/10D
보틀 직경 × 높이
101 mm × 215 mm
캡 크기
42 mm
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4796-1
  • Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)