주요 문서
SLW1470/12D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
900 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1470/12D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩585,452
₩585,452
예상 입고일2025년 8월 05일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩585,452
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩585,452
예상 입고일2025년 8월 05일세부사항
material
borosilicate glass
flat bottom
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1470/12D
직경 × 높이
140 mm × 75 mm
용량
900 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)