주요 문서
SLW1137/14M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 2,000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1137/14M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩590,730
₩590,730
예상 입고일2025년 8월 12일세부사항
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩590,730
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩590,730
예상 입고일2025년 8월 12일세부사항
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
material
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
조인트
joint neck SVL 42
무균
non-sterile
특징
graduated
with cap
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
SciLabware 1137/14M
본체 O.D.
166 mm
캡 크기
42
용량
2,000 mL
플라스크 높이
280 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
특징 및 장점
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced cap liner
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from PYREX® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Replacement caps are available
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)