주요 문서
SLW1003-2L
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
2000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1003-2L
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩331,296
₩331,296
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩331,296
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.17
₩331,296
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
material
borosilicate glass
white graduation
특징
graduated
heavy duty
제조업체/상표
1003-2L
SciLabware
높이 × 직경
179 mm × 131 mm
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)