주요 문서
SIK7911-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(phosphonic acid)
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩281,358
1 G
₩799,820
₩281,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩281,358
1 G
₩799,820
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12O6P2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.23
₩281,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
powder
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
SMILES string
[P](=O)(O)(O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[P](=O)(O)O
InChI
1S/C12H12O6P2/c13-19(14,15)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)20(16,17)18/h1-8H,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
InChI key
QWSZMKCGMDROKE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)