주요 문서
SIK7124-10.4
Sigma-Aldrich
Oleoxein +
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩734,454
₩734,454
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩734,454
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩734,454
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
애플리케이션
Water and oil repellent treatment for metals, metal oxides and alloys. Solution for nanocoating used to create omniphobic surfaces in electronic devices for passivation.
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F
Flash Point (°C)
12 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)