주요 문서
SIK7121-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17-Tridecafluoroseptadecylphosphonic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩268,671
1 G
₩807,636
₩268,671
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩268,671
1 G
₩807,636
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24F13O3P
Molecular Weight:
554.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.23
₩268,671
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
powder
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCCCCCCCCC[P](=O)(O)O
InChI key
BUBQNXNENZFVMX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
법적 정보
Product of SiKEMIA
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)