주요 문서
SIK4711-30
Sigma-Aldrich
11-Azidoundecyltriethoxysilane
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩847,322
₩847,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩847,322
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H37N3O3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
359.58
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩847,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95%
양식
liquid (colorless)
유통기한
3 years under the recommended conditions
애플리케이션
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jieming Li et al.
Nature nanotechnology, 13(8), 723-729 (2018-05-08)
Dynamic DNA nanotechnology has yielded nontrivial autonomous behaviours such as stimulus-guided locomotion, computation and programmable molecular assembly. Despite these successes, DNA-based nanomachines suffer from slow kinetics, requiring several minutes or longer to carry out a handful of operations. Here, we