주요 문서
SIK2802-10
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene-2,5-dicarboxylic acid
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩291,610
1 G
₩828,342
₩291,610
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩291,610
1 G
₩828,342
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
176.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩291,610
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥97%
SMILES string
S1C(CCC1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C6H8O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
VZKPHLAASBCFGX-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)