주요 문서
SIK2101-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-2,2′,4,4′,6,6′-hexacarboxylic acid - H6BPHC
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩353,017
1 G
₩997,948
₩353,017
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩353,017
1 G
₩997,948
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H10O12
CAS Number:
Molecular Weight:
418.26
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩353,017
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥97%
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)