문서
S996653
4-BROMO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2,5-DIMETHYL-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H16BrCl3N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
450.593
MDL number:
기타 정보