주요 문서
S947067
Sigma-Aldrich
4-CHLOROBENZYLIDENEMALONONITRILE-
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩276,500
₩276,500
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩276,500
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
₩276,500
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
벌크 견적 요청
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)