Key Documents
S931012
4,4'-((2,4-DICHLOROPHENYL)METHYLENE)BIS(N,N-DIMETHYLANILINE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H24Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
399.367
MDL number:
기타 정보