문서
S927651
BIS(1-ETHYL-3-METHYL-2-BENZIMIDAZOLINYL)PHOSPHONIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H24BF4N4P
CAS Number:
Molecular Weight:
438.219
MDL number:
기타 정보