주요 문서
S878146
Sigma-Aldrich
N-(3-(PHENYLIMINO)PROPENYL)ANILI-
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩47,500
₩47,500
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩47,500
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
₩47,500
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)